Learn More
Lámina de platino iridio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza en la fabricación de microelectrodos para la estimulación eléctrica del tejido nervioso y registros electrofisiológicos.
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FI
Descripción
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Iridium foil | |
Pt:Ir; 90:10 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tubo |
50 x 50 mm | |
MFCD02091683 | |
99.9% |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N18L048 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | 041802.FI,041802.GH,041802.FF |
Z09H099 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 041802.FI,041802.GH,041802.FF |
P23C013 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041802.FI,041802.GH,041802.FF |
U14E033 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041802.FI,041802.GH,041802.FF |
I30T017 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 041802.FI,041802.GH,041802.FF |