Learn More
Alambre de platino iridio, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Pt:Ir; 85:15 wt%
195.00€ - 712.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium wire |
---|---|
Fórmula molecular | Pt:Ir; 85:15 wt% |
Número MDL | MFCD02091683 |
Envase | Envasado al vacío |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11306767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BS |
10 cm |
195.00€
10 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11316767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010055.BW |
50 cm |
712.00€
50 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Iridium wire | |
Pt:Ir; 85:15 wt% | |
MFCD02091683 | |
Envasado al vacío |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes