Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de incendios.
Marca: Masterflex™ 45504-19
Descripción
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Luers macho y hembra disponibles
Especificaciones
ISO 9001 | |
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
25/pack |
Policarbonato | |
Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos | |
Conexión Luer |