Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de incendios.
19.18€ - 45.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Policarbonato
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11760279
Ver documentos
Masterflex™
45501-66
Luer hembra × rosca UNF de 1/4 a 28
45.15€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
11746008
Ver documentos
Masterflex™
45501-60
Luer hembra × rosca UNF de 10 a 32 pulgadas
38.65€
paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11745988
Ver documentos
Masterflex™
45504-84
Luer macho para rosca de 254 a 812,8 mm (de 10 a 32 pulgadas)
39.90€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Añadir a la cesta
11749959
Ver documentos
Masterflex™
45501-04
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12197750
Ver documentos
Masterflex™
45504-00
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 4,23 mm (1/16 pulgadas)
42.95€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
11739709
Ver documentos
Masterflex™
45504-19
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
22.30€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Añadir a la cesta
11729709
Ver documentos
Masterflex™
45504-04
Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11745668
Ver documentos
Masterflex™
45501-82
Luer macho × acoplador Luer hembra
25.10€
paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-12-2025
Añadir a la cesta
11959668
Ver documentos
Masterflex™
45504-72
Luer macho × adaptador Luer macho Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
  • Manufactured from 100% virgin raw materials
  • Free of contaminants and ideal for syringes or small tubing
  • Choose from a range of sizes with a variety of connection options
  • Easily connect fluid paths without the use of tools
  • Male and female luers available
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Policarbonato
25/pack
Conexión Luer