Learn More
Masterflex™ Conectores Luer de policarbonato
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de incendios.
Marca:  Masterflex™ 45501-60
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11746008
  • 38.65€ / paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Edge
Descripción
Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer.Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.
  • Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
  • Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
  • Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
  • Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
  • Luers macho y hembra disponibles
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001
Luer hembra × rosca UNF de 10 a 32 pulgadas
25/pack
Conexión Luer
Policarbonato
Transiciones entre los accesorios Luer y roscas UNF o NPT
De 10 a 32 UNF