Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de poliéster: adhesivo acrílico permanente mate
Etiqueta de perfil bajo para su uso en superficies congeladas o en superficies a temperatura ambiente.
Marca: Brady™ 710773
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
- Ultrafino
- Dura en nitrógeno líquido, autoclaves y baños de agua caliente
- Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Etiquetas de impresora de etiquetas BMP71 FreezerBondz | |
Blanco | |
Poliéster | |
Identificación de laboratorio | |
500/Paq. | |
0,081 mm | |
25,4 mm |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Etiqueta de impresora de etiquetas | |
1 | |
Rectángulo | |
12,70 x 25,40 mm | |
12,7 mm |