Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de poliéster: adhesivo acrílico permanente mate
Etiqueta de perfil bajo para su uso en superficies congeladas o en superficies a temperatura ambiente.
50.20€ - 256.00€
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15186262
|
Brady™
710774 |
Blanco, Transparente | 15,24 mm | 45,72 mm | N/A | ||||
15146262
|
Brady™
710764 |
Blanca, Transparente | 15,24 mm | 66,68 mm | N/A | ||||
15146272
|
Brady™
710780 |
Blanco, Transparente | 15,24 mm | 15 mm | N/A | ||||
12123801
|
Brady™
710763 |
Blanco, Transparente | 15,24 mm | 38,1 mm | N/A | ||||
15126272
|
Brady™
710778 |
Blanco, Transparente | 25,4 mm | 44,45 mm | N/A | ||||
15136272
|
Brady™
710779 |
Blanco, Transparente | 9,53 mm | 15 mm | N/A | ||||
12654883
|
Brady™
710773 |
Blanco | 25,4 mm | 12,7 mm | N/A | ||||
15156262
|
Brady™
710772 |
Blanco | 25,4 mm | 41,28 mm | N/A | ||||
15136262
|
Brady™
710771 |
Blanco | 25,4 mm | 9,53 mm | N/A | ||||
12674883
|
Brady™
710781 |
Blanco | 48,26 mm | 25,40 mm | N/A | ||||
Descripción
- Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
- Ultrafino
- Dura en nitrógeno líquido, autoclaves y baños de agua caliente
- Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Mate | |
Poliéster | |
1 |