Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de poliéster: adhesivo acrílico permanente mate
Etiqueta de perfil bajo para su uso en superficies congeladas o en superficies a temperatura ambiente.
Marca: Brady™ 710764
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Opaco para cubrir la información del paciente protegida legalmente
- Ultrafino
- Dura en nitrógeno líquido, autoclaves y baños de agua caliente
- Adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
100/Paq. | |
15,24 x 41,28 mm (An x Al) | |
0,012 mm | |
15,24 mm | |
41,28 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanca, Transparente | |
Autolaminado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
1 | |
Rectángulo con esquinas redondeadas | |
De -196 °C a +110 °C | |
41,28 x 15,24 mm | |
66,68 mm | |
12,70 mm |