Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Señal conforme a ISO 7010.
14.50€ - 20.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15604417
|
Brady™
817684 |
250 mm | 250 mm |
14.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15614417
|
Brady™
817686 |
315 mm | 315 mm |
14.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15624417
|
Brady™
817687 |
400 mm | 400 mm |
20.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales |