Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno de perfil bajo
Gracias a su resistencia química y a temperaturas elevadas, estos vasos de precipitados son excelentes para el uso general de laboratorio.
11.70€ - 88.65€
Especificaciones
Color | Alta claridad |
---|---|
Material | Polypropylene |
Tipo | Beaker |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Scale | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Scale | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15327884
|
Brand™
87804 |
25 mL | Escala grabada | N/A | |||||
15300454
|
Brand™
87608 |
100 ml | Escala impresa azul |
27.10€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15357884
|
Brand™
87812 |
250 mL | Escala grabada | N/A | |||||
15330454
|
Brand™
87612 |
250 ml | Escala impresa azul |
17.25€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15387884
|
Brand™
87816 |
500 mL | Escala grabada | N/A | |||||
15397884
|
Brand™
87818 |
600 mL | Escala grabada | N/A | |||||
15357864
|
Brand™
87620 |
1000 ml | Escala impresa azul |
40.60€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15307894
|
Brand™
87820 |
1000 mL | Escala grabada | N/A | |||||
15347894
|
Brand™
87826 |
5000 mL | Escala grabada | N/A | |||||
Description
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Specifications
Alta claridad | |
Beaker | |
Sí |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Low Form |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.