Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
El adaptador de rosca de polipropileno Buerkle™ facilita la conexión segura de las bombas y las llaves de paso de descarga a diversos contenedores.
Marca: Buerkle™ 0600-2001
25.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
Especificaciones
Polipropileno | |
Interior: DIN 61 - 5,08 cm (2 pulg.) (BSP) | |
Amarillo |
Bombas | |
Rosca interna DIN61 | |
Adaptador de rosca |
Título del producto
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno > Rosca interna DIN61
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido