Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté en PP
L’adaptateur fileté en PP Buerkle™ facilite le raccordement sécurisé des pompes et des robinets de décharge à une grande variété de récipients.
12.34CHF - 31.50CHF
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type de produit | Adaptateur fileté |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10366372
|
Buerkle™
0600-3002 |
Filetages externes: 2 in. grossier Tri-Sure-64mm(BSI) | Marron |
16.40CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10730432
|
Buerkle™
0600-1014 |
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 60 | Noir |
27.50CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10065020
|
Buerkle™
0600-1016 |
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 51 | Noir |
31.50CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10522193
|
Buerkle™
0600-1013 |
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 61 | Jaune, bleu |
31.50CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10728883
|
Buerkle™
0600-2001 |
Intérieur : DIN 61 - 2 po (BSP) | Jaune |
24.90CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10668283
|
Buerkle™
0600-1006 |
Externe : Tri-Sure ; interne : 2 po (BSP) | Orange |
24.90CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10720763
|
Buerkle™
0600-1001 |
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 71 | Bleu, marron |
31.50CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10104674
|
Buerkle™
0600-1011 |
External: Tri-Sure, Internal: Mauser | Rouge |
21.52CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11898292
|
Buerkle™
0600-1003 |
Intérieur : 71 mm ; 2 po (BSP) | Marron |
24.90CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15346277
|
Buerkle™
0600-1010 |
Externe : Mauser ; Interne : 2 po (BSP) | Bleu |
24.90CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15953557
|
Buerkle™
0600-1007 |
External: US Drum Thread, Internal: 2 in. BSP | Argent |
21.52CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
16358007
|
Buerkle™
0600-2005 |
Intérieur : BSP de 51 mm, 2 po | Vert |
25.74CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17350560
|
Buerkle™
0600-3007 |
Externe : 2 po BSP ; externe 61 mm | Noir |
12.34CHF
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Polypropylène | |
Adaptateur fileté |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.