Learn More
Sampling Systems™ PowderSafe Desechable SteriWare™
Espátula de Polvo completa con un recipiente de clic. El recipiente se desliza sobre la pala de la espátula y está bien sujeto en su lugar. En el laboratorio, el recipiente se puede retirar fácilmente.
Marca: Sampling Systems™ 8097A-150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características principales:
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Se suministra con un recipiente de fijación que se sujeta con seguridad sobre la espátula
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de un dispositivo reutilizable, puede utilizar un producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Muestreador de polvo | |
Sí | |
Espátula blanca, cubierta transparente | |
Para descarga de polvo fácil y controlada |
Poliestireno | |
No estéril | |
Cumple con FDA CFR 177.1640, cumple con la normativa de la UE 10/2011 | |
230 mm |