Learn More
Sampling Systems™ PowderSafe Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Espátula de Polvo completa con un recipiente de clic. El recipiente se desliza sobre la pala de la espátula y está bien sujeto en su lugar. En el laboratorio, el recipiente se puede retirar fácilmente.
240.00€ - 544.27€
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de polvo
Material Poliestireno
Desechables
Color Espátula blanca, cubierta transparente
Certificaciones/conformidad Cumple con FDA CFR 177.1640, cumple con la normativa de la UE 10/2011
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11975846
BIOPHARMA
Ver documentos
Sampling Systems™
8097A-150
No estéril
240.00€
paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Añadir a la cesta
11985846
Ver documentos
Sampling Systems™
8097A-150S
Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Key Features:
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Supplied with see-through container that securely clips over the spatula
Why Use a SteriWare™ Disposable Sampler?
  • No Cross Contamination - All SteriWare™ devices can be used straight from the bag.
  • No Cleaning - Unlike a reusable device, you can use a SteriWare™ product straight away. This eliminates the need for costly Cleaning Validation.
  • High Quality - Our SteriWare™ products are manufactured/moulded/packed in a Class 100,000 Cleanroom in England. Please see the products Certificate of Conformity and Technical Specification Sheet for more information.
  • Full Documentation - We can provide full batch specific documentation for all SteriWare™ products. This includes Certificates of Conformity and Certificates of Irradiation (where applicable). The batch number is clearly printed on every bag and box.
  • Cost Effective - Removing the need for Cleaning Validation by switching to a SteriWare™ device saves time and money.
  • Available Sterile - Most SteriWare™ products are available pre-sterilized by Gamma or Electron Beam to SAL10-6. Please see the Specification Sheet for more information.
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador de polvo
Cumple con FDA CFR 177.1640, cumple con la normativa de la UE 10/2011
230 mm
Poliestireno
Espátula blanca, cubierta transparente
Para descarga de polvo fácil y controlada