Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 384 pocillos sin tratamiento
Fabricado sin tratamiento de superficie para crear baja unión biomolecular. Las™ 384microplacas de ensayo de pocillos no tratados Greiner Bio One son ideales para aplicaciones de cribado bioquímico sensibles.
228.41€ - 825.17€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Tipo de enlace | Adherencia media |
Material | Polystyrene |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Tapa | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Tapa | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10277441
![]() |
Greiner Bio-One
781095 |
White | 40/Cs. | Con tapa | 131 μl | N/A | |||
10527071
![]() |
Greiner Bio-One
781096 |
Negro | 40/caja | Sin tapa | 131 μl |
575.83€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10446152
![]() |
Greiner Bio-One
788101 |
Transparente | 80/pack | 131 μl |
825.17€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10060202
|
Greiner Bio-One
781101 |
Transparente | 100/caja | Sin tapa | 131 μl |
342.34€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10737112
![]() |
Greiner Bio-One
784101 |
Transparente | 40/caja | Sin tapa | 28 μl |
228.41€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Quadrupled the number of wells (from 96)
- Well-to-well spacing: 4.5 mm
- Rounded square well profile, providing flexible working volume of 10 μl to 130 μl and reduced wicking and bubbling
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
No estéril | |
Flat Bottom (F-well) |
Estándar | |
Adherencia media | |
384 | |
Sin tratar |