Learn More
Bromuro de potasio, ACS, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Para la fabricación de papeles fotográficos, de procesos de grabado y litografía, espectroscopía
28.50€ - 509.00€
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Fórmula molecular | BrK |
Peso molecular (g/mol) | 119.00 |
Número MDL | MFCD00011358 |
Clave InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
PubChem CID | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
SMILES | [K+].[Br-] |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11357467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.18 |
50 g |
28.50€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11327467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.30 |
250 g |
52.95€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11337467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.A1 |
1 kg |
125.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11347467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012612.A7 |
5 kg |
509.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
[K+].[Br-] |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 |
Specifications
1435°C | |
730°C | |
7758-02-3 | |
cristalino/a/s | |
BrK | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
bromuro de potasio | |
253877 | |
119.01 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
2.75 g/cm3 at 20°C |
Potassium bromide | |
For analysis ACS | |
Blanco | |
99% min. | |
MFCD00011358 | |
Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol. | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
ACS | |
1.559 | |
White powder/crystalline/beads |
Safety and Handling
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Potassium bromide
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide