Learn More
Carbonato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
29.45€ - 320.00€
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CK2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
Número MDL | MFCD00011382 |
Clave InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
PubChem CID | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.14 |
25 g |
29.45€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11327457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.22 |
100 g |
40.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11357457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.36 |
500 g |
75.80€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11337457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.A1 |
1 kg |
128.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11347457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012609.A7 |
5 kg |
320.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It may be used in pharmaceutical laboratories as a drying agent or as a source of potassium. It is also used in fire extinguishers, to make soap, glass and to soften water. Aqueous potassium carbonate plays an important role in carbon dioxide absorption promoted by piperazine. It is also essential for the absorption of carbon dioxide promoted by boric acid. It is also useful for the synthesis of azoles and diazines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Especificaciones
Potassium carbonate | |
584-08-7 | |
Granular | |
CK2O3 | |
4267587 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21 | |
Hygroscopic |
891°C | |
Amarillo | |
99.0% min. | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotasio carbónico | |
11430 | |
ACS | |
2.29 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7750000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Potassium carbonate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, dipotassium salt