Learn More
Cloruro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Reactivo ACS, 99,0 - 100,5 %
34.60€ - 757.24€
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Fórmula molecular | ClK |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nombre IUPAC | cloruro potásico |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15698020
|
Honeywell-Fluka
P3911-25G |
25 g | N/A | ||||||
15618030
|
Honeywell-Fluka
P3911-500G |
500 g | N/A | ||||||
15678020
|
Honeywell-Fluka
P3911-1KG |
1 kg | N/A | ||||||
15688020
|
Honeywell-Fluka
P3911-2.5KG |
2.5 kg | N/A | ||||||
15638030
|
Honeywell-Fluka
P3911-6X500G |
6 x 500 g | N/A | ||||||
15628030
|
Honeywell-Fluka
P3911-5KG |
5 kg | N/A | ||||||
15608030
|
Honeywell-Fluka
P3911-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | N/A | ||||||
15668020
|
Honeywell-Fluka
P3911-12KG |
12 kg | N/A | ||||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
cloruro potásico |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Especificaciones
Potassium chloride | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
99 to 100.5% | |
1.98g/mL at 25°C |
7447-40-7 | |
KCl | |
NONH for all modes of transport | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro potásico | |
4873 | |
74.55g/mol | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8050000
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.