Learn More
Solución de dicromato potásico 0,0167 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
52.60€ - 72.65€
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Cr2K2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 294.182 |
Número MDL | 11367 |
Clave InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
PubChem CID | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
Nombre IUPAC | dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Descripción
7778-50-9 | |
294.182 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo |
Cr2K2O7 | |
11367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Especificaciones
7778-50-9 | |
Líquido | |
11367 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo | |
24502 | |
294.19g/mol |
Naranja | |
Cr2K2O7 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.182 | |
CHEBI:53444 | |
Frasco de vidrio ámbar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.