Learn More
Yoduro de potasio, ReagentPlus™, Honeywell™
Uso con reactivos, 99%
32.18€ - 173.51€
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15691800
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
207969-100G
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15601810
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
207969-500G
500 g
173.51€
500 g
Descripción
Descripción
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
7681-11-0
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potasio; yoduro
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Especificaciones
Potassium Iodide
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potasio; yoduro
4875
166g/mol
ReagentPlus™
7681-11-0
KI
NONH for all modes of transport
Soluble in water
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
99%
1mmHg (745°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000