Learn More
Fosfato potásico, tribásico, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
32.35€ - 434.00€
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Fórmula molecular | K3O4P |
Peso molecular (g/mol) | 212.27 |
Número MDL | MFCD00036295 |
Clave InChI | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 |
PubChem CID | 62657 |
Nombre IUPAC | tripotasio; fosfato |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10463123
|
Thermo Scientific Acros
387680250 |
25 g | Frasco de plástico |
32.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10573683
|
Thermo Scientific Acros
387685000 |
500 g | Frasco de plástico |
61.95€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10349962
|
Thermo Scientific Acros
387680010 |
1 kg | Frasco de plástico |
102.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10379333
|
Thermo Scientific Acros
387680025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
198.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13498538
|
Thermo Scientific Acros
387680100 |
10 kg | Tambor de plástico |
434.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7778-53-2 | |
212.27 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
62657 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
tripotasio; fosfato |
Especificaciones
Potassium phosphate, tribasic | |
Tribasic 97%, Anhydrous | |
Blanco | |
97% | |
K3PO4 | |
15,7781 | |
Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
212.27 | |
212.27 | |
Pure |
1340.0°C | |
7778-53-2 | |
Polvo, granulado o trozos | |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
tripotasio; fosfato | |
62657 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
- Potassium phosphate tribasic
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.