Learn More
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:6381-59-5, Blanco, Punto de fusión:70 °C, fórmula molecular:C4H12KNaO10, Peso molecular:282,218, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5,5 hasta 8,5
76.45€ - 168.00€
CAS | 6381-59-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12KNaO10 |
Peso molecular (g/mol) | 282.218 |
Número MDL | 150989 |
Clave InChI | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
PubChem CID | 2724148 |
Nombre IUPAC | potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10529200
|
Fisher Chemical
P/6880/53 |
500 g |
76.45€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10346240
|
Fisher Chemical
P/6880/60 |
1 kg |
109.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10161960
|
Fisher Chemical
P/6880/62 |
2.5 kg |
168.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tartrato de sodio potásico tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:6381-59-5, Blanco, Punto de fusión:70 °C, fórmula molecular:C4H12KNaO10, Peso molecular:282,218, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5,5 hasta 8,5
6381-59-5 | |
282.218 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
2724148 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
C4H12KNaO10 | |
150989 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato |
Especificaciones
70°C | |
Blanco | |
Sólido en polvo | |
150989 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato | |
2724148 | |
Jarra de plástico para polvo |
6381-59-5 | |
5.5 to 8.5 | |
C4H12KNaO10 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] | |
282.218 | |
282.22g/mol |