Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie Pro-Tech
Silla alta ergonómica avanzada para laboratorio, tapizada con vinilo antimicrobiano
Marca: Techsit™ TS7002G
Descripción
- Silla alta ergonómica tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la profundidad del asiento.
- Silla con diseño ergonómico que se adapta automáticamente al usuario.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Laboratory Seat | |
Sí | |
Ergonomic | |
Acero | |
150 kg | |
Vinyl | |
17 kg | |
480 mm | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Gris | |
Not Autoclavable | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Glide | |
No | |
No | |
Sí | |
Acero |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.