Learn More
uvex Guantes de protección contra productos químicos Profastrong NF33
Los guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR cuentan con un revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad y ofrecen un alto grado de resistencia a la abrasión mecánica.
Marca: uvex 6012204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR y con revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad
- La estructura grabada de la palma mejora el agarre en zonas húmedas y mojadas
- El caucho de nitrilo es resistente a los aceites, grasas, ácidos y álcalis
- Los guantes proporcionan una sensación táctil, un ajuste seguro y una resistencia mecánica a la abrasión
- Ideal para su uso en diversos sectores, como la automoción, la química y la impresión
Especificaciones
Verde | |
NBR | |
10 | |
Tipo A | |
Bacterias, hongos CON protección antivirus | |
Algodón | |
33 cm |
Sí | |
Chemical-resistant Gloves | |
4101X | |
AJKLOT | |
Manopla | |
Profastrong NF33 |