Learn More
uvex Guantes de protección contra productos químicos Profastrong NF33
Los guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR cuentan con un revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad y ofrecen un alto grado de resistencia a la abrasión mecánica.
12.65€ - 13.00€
Especificaciones
Color Verde
Latex Free Sí
Material NBR
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Norma EN388 4101X
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15386922
Ver documentos
uvex
6012202
8
12.90€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15396922
Ver documentos
uvex
6012203
9
12.90€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15366922
Ver documentos
uvex
6012204
10
12.65€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15376922
missing translation for 'viewDocuments'
uvex
6012201
7
13.00€
cada uno
Nur noch null auf Lager
En stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Guantes sensibles de protección contra productos químicos con tecnología NBR y con revestimiento de algodón flocado para mayor comodidad
  • La estructura grabada de la palma mejora el agarre en zonas húmedas y mojadas
  • El caucho de nitrilo es resistente a los aceites, grasas, ácidos y álcalis
  • Los guantes proporcionan una sensación táctil, un ajuste seguro y una resistencia mecánica a la abrasión
  • Ideal para su uso en diversos sectores, como la automoción, la química y la impresión
Spezifikation
Spezifikation
Verde
NBR
4101X
AJKLOT
Manopla
33 cm
Sí
Chemical-resistant Gloves
Tipo A
Bacterias, hongos CON protección antivirus
Algodón
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt