Learn More
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical™
36.30€ - 641.00€
CAS | 57-55-6 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
Numero MDL | 64272 |
InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | propilenglicol, 1,2-dihidroxipropano, 2-hidroxipropanol, 1,2-propilenglicol, metiletilglicol, metiletiletilenglicol, monopropilenglicol, isopropilenglicol, isopropylene glycol, dowfrost |
PubChem CID | 1030 |
ChEBI | CHEBI:16997 |
IUPAC Name | Propano-1,2-diol |
SMILES | CC(CO)O |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10346290
|
Fisher Chemical
P/7440/08 |
500 ml | Frasco de vidrio ámbar |
36.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10518070
|
Fisher Chemical
P/7440/17 |
2.5 L | Frasco de vidrio ámbar |
129.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10499370
|
Fisher Chemical
P/7440/25 |
25 L | Recipiente de metal |
641.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
57-55-6 | |
76.095 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
1030 | |
Propano-1,2-diol |
C3H8O2 | |
64272 | |
propilenglicol, 1,2-dihidroxipropano, 2-hidroxipropanol, 1,2-propilenglicol, metiletilglicol, metiletiletilenglicol, monopropilenglicol, isopropilenglicol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CHEBI:16997 | |
CC(CO)O |
Especificaciones
57-55-6 | |
187 °C | |
64272 | |
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N | |
Propano-1,2-diol | |
1030 | |
CHEBI:16997 | |
0.13 mbar a 20 °C |
-60 °C | |
C3H8O2 | |
propilenglicol, 1,2-dihidroxipropano, 2-hidroxipropanol, 1,2-propilenglicol, metiletilglicol, metiletiletilenglicol, monopropilenglicol, isopropilenglicol, isopropylene glycol, dowfrost | |
CC(CO)O | |
76.095 | |
2.62 | |
76.1 g/mol | |
Líquido viscoso |