Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
ProShield™ 60 ofrece una barrera de protección contra partículas secas no peligrosas de un tamaño de hasta un micrón.
357.00€
Especificaciones
Sexo | Unisex |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Si |
Estilo de cintura | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16234511
|
DuPont™
D15519552 |
S |
357.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16244511
|
DuPont™
D15519553 |
M |
357.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16254511
|
DuPont™
D15519554 |
L |
357.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16264511
|
DuPont™
D15519555 |
XL |
357.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16274511
|
DuPont™
D15519556 |
2XL |
357.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Constructed of a microporous film on a polypropylene nonwoven fabric.
- Combine good particle protection with high liquid repellency.
- Help provide a barrier against non-hazardous dry particles down to one micron in size.
- The material is permeable to moisture vapour only and is not air permeable.
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
- Chemical protective clothing, Category III, Type 5 and 6.
- EN 1073-2 (protection against radioactive contamination).
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside.
- Stitched internal seams.
- Nylon zipper with flap.
- Ideal choice for applications that are less demanding in terms of barrier, durability and comfort.
Especificaciones
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
No estéril | |
50/caja |
Polipropileno | |
Si | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cosido | |
Envasado individual |