Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de frascos de PTFE
El dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ permite el vertido directo de todos los líquidos de frascos de reactivos de una manera segura y consistente.
Marca: Fisherbrand™ 028.032
Descripción
- Totalmente inerte con cierre de cuello de Viton encapsulado de PTFE
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ | |
1 unidad | |
Frascos para reactivos |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
GL32 |