Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de frascos de PTFE
El dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ permite el vertido directo de todos los líquidos de frascos de reactivos de una manera segura y consistente.
57.10€
Specifications
Descripción | Dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (equipo) | Frascos para reactivos |
Product Code | Brand | ID de cuello (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | ID de cuello (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
16216031
|
Fisherbrand™
028.030 |
GL30 |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12681912
|
Fisherbrand™
028.045 |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16226031
|
Fisherbrand™
028.032 |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16236031
|
Fisherbrand™
028.038 |
GL38 |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Totalmente inerte con cierre de cuello de Viton encapsulado de PTFE
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Specifications
Dispensador de frascos de PTFE Fisherbrand™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Frascos para reactivos |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction