Learn More
Bohlender™ Barra de agitación magnética cilíndrica de PTFE
Marca: Bohlender™ C350-04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Con certificación de la FDA | |
Núcleo magnético Alnico 5 | |
3mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Cilíndrico |
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido. | |
PTFE | |
6mm | |
1/paq. | |
Barra de agitación magnética |