Learn More
Bohlender™ Barra de agitación magnética cilíndrica de PTFE
21.00€ - 37.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificación de la FDA |
---|---|
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 1/paq. |
Forma | Cilíndrico |
Para utilizar con (aplicación) | Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17875294
|
Bohlender™
C350-08 |
10mm |
27.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10490194
|
Bohlender™
C350-08 |
10mm |
23.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10637952
|
Bohlender™
C350-23 |
35mm |
37.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10057661
|
Bohlender™
C350-04 |
6mm |
21.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Con certificación de la FDA | |
1/paq. | |
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido. |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
Cilíndrico | |
Núcleo magnético Alnico 5 |