Learn More
Bohlender™ Barra de agitación magnética cilíndrica de PTFE
Marca:  Bohlender™ C350-23
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637952
  • 37.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Con certificación de la FDA
Núcleo magnético Alnico 5
6mm
PTFE (politetrafluoroetileno)
Cilíndrico
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido.
PTFE
35mm
1/paq.
Barra de agitación magnética