Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguito de junta esmerilada de PTFE con collar de agarre
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101729
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10804541
  • 33.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1Pack
NS 29/32
Manguito de junta esmerilada
De –200 hasta 260 °C