Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguito de junta esmerilada de PTFE con collar de agarre
29.00€ - 34.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo de producto | Manguito de junta esmerilada |
Cantidad | 1Pack |
Intervalo de temperatura (métrico) | De –200 hasta 260 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10072983
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101719 |
NS 19/26 |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10804541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101729 |
NS 29/32 |
33.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10894531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101714 |
NS 14/23 |
34.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Manguito de junta esmerilada | |
1Pack | |
De –200 hasta 260 °C |