Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguito de junta esmerilada de PTFE con collar de agarre
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101714
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10894531
  • 34.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
1Pack
NS 14/23
Manguito de junta esmerilada
De –200 hasta 260 °C