Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables, PTFE
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101519
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10468253
  • 41.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • 50 µm de grosor
  • Simplifica el uso de pinzas de unión
  • Se adapta como una segunda piel sin añadir volumen
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
10Pack
NS 19/26
Manguito de junta esmerilada
De –200 hasta 260 °C