Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguitos de juntas esmeriladas desechables, PTFE
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
41.00€ - 71.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo de producto | Manguito de junta esmerilada |
Cantidad | 10Pack |
Intervalo de temperatura (métrico) | De –200 hasta 260 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10468253
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101519 |
NS 19/26 |
41.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10541775
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101529 |
NS 29/32 |
71.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- 50μm thickness
- Simplifies use of joint clips
- Fits like a second skin without adding bulk
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Manguito de junta esmerilada | |
10Pack | |
De –200 hasta 260 °C |