Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo de PTFE
Uso desde criogénico hasta 250 °C (480 °F). La gradilla para tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™ es adecuada para hornos y termostatos de alta temperatura.
Marca: Fisherbrand™ 029.030
Descripción
- Inertes a prácticamente todos los reactivos químicos
- Adecuada para esterilización repetida
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (30 mm) | |
4 | |
1 unidad | |
180 x 60 mm | |
180 mm | |
80 mm | |
5 mm | |
30 mm |
Rack para tubos de ensayo | |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tubos de ensayo | |
De -200 °C a +280 °C | |
180 x 60 x 80 mm | |
60 mm | |
70 mm | |
60 mm | |
256 g |