Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo de PTFE
Uso desde criogénico hasta 250 °C (480 °F). La gradilla para tubos de ensayo de PTFE Fisherbrand™ es adecuada para hornos y termostatos de alta temperatura.
67.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10241852
|
Fisherbrand™
029.013 |
Tubos (13 mm) |
67.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10467742
|
Fisherbrand™
029.008 |
Tubos (8 mm) |
67.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10241902
|
Fisherbrand™
029.019 |
Tubos (19 mm) |
67.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10659112
|
Fisherbrand™
029.030 |
Tubos (30 mm) |
67.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Inertes a prácticamente todos los reactivos químicos
- Adecuada para esterilización repetida
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 unidad | |
180 x 60 mm | |
60 mm | |
60 mm |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Blanco | |
Tubos de ensayo | |
De -200 °C a +280 °C | |
180 mm | |
5 mm |