Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC
La abrazadera para matraz de PVC OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
Marca:  OHAUS™ 30400100
43.31 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15722519
  • 48.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Descripción
  • Fabricados con PVC
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
PVC
Abrazadera para matraz de PVC de 250 ml
Four Interlocking
Pinzas para matraces
Matraz de 250 ml
Purple
3.57 in