Learn More
OHAUS™ Abrazadera para matraz de PVC
La abrazadera para matraz de PVC OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de matraces.
42.75€ - 102.00€
Especificaciones
Cantidad | 1 |
---|---|
Tipo | Pinzas para matraces |
Material | PVC |
Color | Purple |
Jaw Type | Four Interlocking |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15712519
|
OHAUS™
30400099 |
Matraz de 125 ml |
42.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15722519
|
OHAUS™
30400100 |
Matraz de 250 ml |
48.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15732519
|
OHAUS™
30400101 |
Matraz de 500 ml |
53.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15742519
|
OHAUS™
30400102 |
Matraz de 1000 ml |
58.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15752519
|
OHAUS™
30400103 |
Matraz de 2000 ml |
102.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados con PVC
- Para su uso con matraces
- Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
Especificaciones
1 | |
PVC | |
Four Interlocking |
Pinzas para matraces | |
Purple |