Learn More
Adaptador para cuello de cisne QuickFit™
Tiene junta roscada para aceptar termómetros y tubos
Marca:  Quickfit MA6/22
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12435306
  • 56.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Descripción
Tiene junta roscada para aceptar termómetros y tubos
  • Disponible en diferentes tamaños de toma, cono y rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
19/26
Vidrio de borosilicato
13
Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas
Adaptador para cuello cisne