Learn More
Adaptador para cuello de cisne QuickFit™
Tiene junta roscada para aceptar termómetros y tubos
56.00€ - 56.25€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Adaptador para cuello cisne |
Tamaño de rosca | 13 |
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12071603
|
Quickfit
MA6/33 |
24/29 |
56.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12435306
|
Quickfit
MA6/22 |
19/26 |
56.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Tiene junta roscada para aceptar termómetros y tubos
- Disponible en diferentes tamaños de toma, cono y rosca
Especificaciones
Ideal para proteger los termómetros y tubos de entrada de gas | |
Vidrio de borosilicato | |
Adaptador para cuello cisne | |
13 |