Learn More
Ácido (R)-(-)-4-metilmandélico, ChiPros, 98 %, + 97 % ee, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
64.65€ - 644.21€
CAS | 31284-89-6 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 166.18 |
Numero MDL | MFCD00798433,MFCD00961860 |
InChI Key | SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj |
PubChem CID | 12458823 |
IUPAC Name | ácido (2R)-2-hidroxi-2-(4-metilfenil)acético |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11405730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.03 |
1 g |
64.65€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.06 |
5 g |
207.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11425730
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25953.14 |
25 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
31284-89-6 | |
166.18 | |
SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N | |
12458823 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O |
C9H10O3 | |
MFCD00798433,MFCD00961860 | |
2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj | |
ácido (2R)-2-hidroxi-2-(4-metilfenil)acético |
Especificaciones
(R)-(-)-4-Methylmandelic acid | |
31284-89-6 | |
≥ 97 % ee | |
MFCD00798433,MFCD00961860 | |
2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj | |
−154° (c=1 in Methanol) | |
ácido (2R)-2-hidroxi-2-(4-metilfenil)acético | |
12458823 | |
98% |
ChiPros | |
130°C to 133°C | |
C9H10O3 | |
Light sensitive | |
SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N | |
CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O | |
166.18 | |
166.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H335-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 662-983-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes