Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Developed with Ringers' F3 Technology™ and patented TPR design for increased dexterity and comfort. Textured PVC coating on the palm enhances grip capabilities, while also providing chemical resistance.
Marca: Ansell 075-12
540.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protección contra impactos de TPR en la parte superior de la mano y en todos los dedos
- El revestimiento de PVC es resistente al agua y proporciona resistencia a los productos químicos
- El revestimiento interior proporciona resistencia a los cortes en todo el guante
- El revestimiento de palma texturizado duradero mejora las capacidades de agarre
- El puño corto estilo guante mantiene los residuos alejados de las manos
- Clasificación de rendimiento de calor por contacto de nivel 1 con una exposición externa de 100 °C, de acuerdo con el método de prueba EN 407
Especificaciones
ANSI 5 | |
Industrial | |
Hi-Vis rojo | |
Totalmente texturizados | |
Fibras de aramida DuPont™ | |
2XL | |
Tipo A | |
Sí | |
R-075 | |
465 mm |
EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 | |
PVC | |
ANSI A3 | |
No | |
Chemical-resistant Gloves | |
4441CP | |
KLMOPT | |
Manopla | |
18 in |