Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Developed with Ringers' F3 Technology™ and patented TPR design for increased dexterity and comfort. Textured PVC coating on the palm enhances grip capabilities, while also providing chemical resistance.
765.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | PVC |
Color | Hi-Vis rojo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16609073
|
Ansell
075-08 |
Pequeño |
765.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16619073
|
Ansell
075-10 |
L |
765.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16629073
|
Ansell
075-12 |
2XL |
765.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- TPR impact protection on top of the hand and over the full length of the fingers
- PVC coating is waterproof and provides resistance to chemicals
- Inner liner provides cut resistance throughout the entire glove
- Durable textured palm coating enhances grip capabilities
- Short gauntlet-style cuff keeps debris away from the hands
- Level 1 Contact Heat performance rating at an outside exposure of 100°C, in accordance with test method EN 407
Especificaciones
ANSI 5 | |
Industrial | |
Hi-Vis rojo | |
Totalmente texturizados | |
Fibras de aramida DuPont™ | |
4441CP | |
KLMOPT | |
Manopla |
EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 | |
PVC | |
ANSI A3 | |
No | |
Chemical-resistant Gloves | |
Tipo A | |
Sí | |
R-075 |