Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-300, 1500 cm2. Assembly features a large top inlet for easy cleaning, connection for vapor temperature sensor, and inner glass tubing/plate. Includes a 1 liter receiving flask, tubing, and a ball joint clamp.
1465.00€ - 1630.00€
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Vertical Condensor
Para utilizar con (equipo) Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
Incluye Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp
Volumen (métrico) 1 L
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material (recubrimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (recubrimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
15540580
Ver documentos
BUCHI
11062433
P+G Safety Coating
1630.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
15530580
Ver documentos
BUCHI
11062432
No Safety Coating
1465.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, and condenser holder
  • For use with Rotavapor R-300, R-2XX
Especificaciones
Especificaciones
Borosilicate Glass (3.3)
Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
1 L
Vertical Condensor
Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp