Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Ofrece una junta esférica sin grasa
Marca:  SVL™ RM29
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12079042
  • 140.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
  • Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Junta macho
Junta esférica
29
Vidrio, PTFE
5Pack