Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Ofrece una junta esférica sin grasa
118.00€ - 1130.00€
Especificaciones
Material Vidrio, PTFE
Tipo de producto Junta esférica
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10203180
Ver documentos
SVL™
RF13
13 Junta hembra
118.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Añadir a la cesta
15587950
Ver documentos
SVL™
RF64
64 Junta hembra Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10228064
Ver documentos
SVL™
RF19
19 Junta hembra
144.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
10422395
Ver documentos
SVL™
RM19
19 Junta macho
143.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Añadir a la cesta
12501406
Ver documentos
SVL™
RF29
29 Junta hembra
139.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Edge
Añadir a la cesta
15517960
Ver documentos
SVL™
RM64
64 Junta macho Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12079042
Ver documentos
SVL™
RM29
29 Junta macho
140.00€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
15567950
Ver documentos
SVL™
RF35
35 Junta hembra, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
940.00€
paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Añadir a la cesta
15577950
Ver documentos
SVL™
RF41
41 Junta hembra, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
1080.00€
paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Añadir a la cesta
15507960
Ver documentos
SVL™
RM41
41 Junta macho, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
1130.00€
paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
  • Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio, PTFE
Junta esférica