Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Ofrece una junta esférica sin grasa
Marca:  SVL™ RM41
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15507960
  • 1130.00€ / paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Descripción
  • Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
  • Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Junta macho, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
Vidrio, PTFE
Junta esférica
41